Documentos Principais
GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
Sinônimo(s):
VC006303
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 676-779-80
peso
25 g
tamanho nominal do granulo
2-3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)