Documentos Principais
GF67114290
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 3.9mm, L 250 mm, wall thickness 0.5 mm
Sinônimo(s):
EK307225
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 671-142-90
Comprimento
250 mm
espessura da parede
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)