Documentos Principais
GF67002757
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
200mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
PT027200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.784,00
R$ 11.784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.784,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 11.784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 670-027-57
C × espessura da parede
200 mm × 0.13 mm
D.E. × D.I.
0.56 mm × 0.30 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)