Documentos
GF66715274
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 5 m, coil width 150 mm
Sinônimo(s):
FE210321
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 667-152-74
Comprimento
5 m
largura da espiral
150 mm
espessura
0.25 mm