Documentos Principais
GF66550181
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 1m coil, 0.02mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI170250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 24.123,00
R$ 24.123,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 24.123,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 24.123,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 665-501-81
tamanho × espessura
1 m × 0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)