Documentos Principais
GF66491051
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
MG516100
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 664-910-51
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)