Documentos Principais
GF66429119
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 2.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
Sinônimo(s):
CU086820
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.070,00
R$ 2.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.070,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
R$ 2.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
spheres (grade 200)
qualidade
precision sphere
embalagem
1 ea of 100 pieces
fabricante/nome comercial
Goodfellow 664-291-19
Diâmetro
2.0 mm
sphericity
5.08 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)