Documentos Principais
GF66403199
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 4.8 mm, size 600 × 600 mm, condition stress relieved
Sinônimo(s):
ET313048
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.548,00
R$ 3.548,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.548,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.548,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 664-031-99
tamanho
600 × 600 mm
espessura
4.8 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)