GF66083362
Antimony
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 95+%
Sinônimo(s):
Antimony, SB000140
About This Item
Ensaio
95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 660-833-62
resistência
41.7 μΩ-cm
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.015 mm
p.e.
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)