Documentos Principais
GF65964493
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.40mm thickness, hard
Sinônimo(s):
FE220326
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.746,00
R$ 4.746,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.746,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 4.746,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 659-644-93
tamanho × espessura
0.5 m × 0.40 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)