Documentos Principais
GF65932803
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 50 x 50mm, 3.0mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
NI290450
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.381,00
R$ 8.381,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.381,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 8.381,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 659-328-03
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 3.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)