GF65793482
Lead
rod, 50mm, diameter 50mm, 99.95%
Sinônimo(s):
Lead, PB007960
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 657-934-82
resistividade
20.65 μΩ-cm
C × diâmetro
50 mm × 50 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney