Documentos Principais
GF65769003
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm tube, 9.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 8mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
FE047750
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.370,00
R$ 4.370,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.370,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 4.370,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 657-690-03
C × espessura da parede
500 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
9.0 mm × 8.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)