Documentos Principais
GF65394399
Antimony
powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.5+%
Sinônimo(s):
SB006030
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.582,00
R$ 2.582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.582,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sb
Número CAS:
Peso molecular:
121.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141704
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 653-943-99
resistência
41.7 μΩ-cm
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
p.e.
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)