Documentos Principais
GF65344619
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 100 x 100mm, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE280300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (condition a: precipitation hardenable
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 653-446-19
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)