Documentos Principais
GF65145012
Aluminum
foam, thickness 46 mm, size 98 × 107 mm, bulk density 0.77 g/cm3
Sinônimo(s):
AL003880
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 651-450-12
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho
98 × 107 mm
espessura
46 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.77 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)