Documentos Principais
GF65070569
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 1000g
Sinônimo(s):
AL146010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.903,00
R$ 15.903,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.903,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 15.903,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 650-705-69
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)