Documentos Principais
GF65056541
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 250 × 400 mm, grade high purity
Sinônimo(s):
ME303031
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.746,00
R$ 10.746,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.746,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 10.746,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 650-565-41
tamanho
250 × 400 mm
espessura
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)