Documentos Principais
GF64911427
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
10m wire, 0.3mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
FF215130
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.769,00
R$ 1.769,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.769,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 1.769,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 649-114-27
C × diâmetro
10 m × 0.3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)