Documentos Principais
GF64731685
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
NI297920
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 647-316-85
Comprimento
1000 mm
diâmetro
5.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)