Documentos Principais
GF64481362
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Sinônimo(s):
NI105850
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
descrição
polyester insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 644-813-62
Comprimento
100 mm
diâmetro do condutor
0.25 mm
espessura de isolamento
0.004 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)