Documentos Principais
GF64417495
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 250 m, temper hard
Sinônimo(s):
CU025120
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 644-174-95
Comprimento
250 m
diâmetro
0.08 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)