Documentos Principais
GF64351267
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 1000mm x 9mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NI107925
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.145,00
R$ 7.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.145,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 7.145,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 643-512-67
C × diâmetro
1000 mm × 9.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)