Documentos
GF64124399
Platinum/Rhodium
wire, Pt80%/Rh20%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m
Sinônimo(s):
PC115130
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 641-243-99
Comprimento
0.5 m
diâmetro
0.25 mm