GF64103903
Silver
foil, 0.3m coil, thickness 0.125mm, coil width 300mm, annealed, 99.95+%
Sinônimo(s):
Silver, AG000402
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 641-039-03
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
diâmetro da espiral × espessura × largura
0.3 m × 0.125 mm × 300 mm
p.e.
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)