Documentos Principais
GF64047832
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 300 x 300mm, 0.50mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CO153050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.227,00
R$ 9.227,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.227,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 9.227,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 640-478-32
tamanho × espessura
300x300 mm × 0.50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)