Documentos Principais
GF63765827
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 5m coil, 0.1mm thickness
Sinônimo(s):
FE180400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 26.109,00
R$ 26.109,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 26.109,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 26.109,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 637-658-27
C × espessura
5 m × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)