Documentos
GF63742709
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 200 mm, temper hard
Sinônimo(s):
CU077950
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 637-427-09
Comprimento
200 mm
diâmetro
20 mm