Documentos Principais
GF63630682
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25mm disks, 0.5mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU070501
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disks - half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 636-306-82
tamanho × espessura
25 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)