Documentos Principais
GF63567030
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 900micron, weight 100 g, condition expandable bead
Sinônimo(s):
ST316090
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
descrição
Contains pentane
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 635-670-30
peso
100 g
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)