Documentos Principais
GF63361100
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 6mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE020350
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 633-611-00
tamanho × espessura
6 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)