Documentos Principais
GF62595131
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.05mm diameter, hard
Sinônimo(s):
CU075115
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.578,00
R$ 2.578,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.578,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 2.578,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 625-951-31
C × diâmetro
50 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)