Documentos Principais
GF62301754
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 19 mm, L 600 mm
Sinônimo(s):
SU307919
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 623-017-54
Comprimento
600 mm
Diâmetro
19 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)