GF61770214
Aluminum-nickel alloy, Al94.3Ni5.7
100mm rod, 8mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AD097920
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 617-702-14
C × diâmetro
100 mm × 8.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)