Documentos Principais
GF61543201
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 1 g, purity 96+%
Sinônimo(s):
SC006100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.702,00
R$ 6.702,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.702,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sc
Número CAS:
Peso molecular:
44.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141613
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 6.702,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 615-432-01
resistividade
50.5 μΩ-cm, 0°C
peso
1 g
tamanho máximo do grumo
25.4 mm
p.e.
2836 °C (lit.)
pf
1540 °C (lit.)
densidade
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
chave InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)