GF61415030
Nickel
tube, 200mm, outside diameter 2.4mm, inside diameter 2.248mm, wall thickness 0.076mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Nickel, NI007310
About This Item
Ensaio
99.5%
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 614-150-30
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
200 mm × 0.076 mm
D.E. × D.I.
2.4 mm × 2.248 mm
pb
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1