Documentos Principais
GF61179217
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
TE006100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.514,00
R$ 9.514,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.514,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141913
NACRES:
NA.23
R$ 9.514,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 611-792-17
peso
200 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)