Documentos
GF60998732
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.18 mm, Fe64%/Ni36%, length 1 m, temper hard
Sinônimo(s):
FE020268
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 609-987-32
Comprimento
1 m
espessura
0.18 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy