Documentos Principais
GF60527268
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, size 190 × 190 mm
Sinônimo(s):
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 605-272-68
tamanho
190 × 190 mm
espessura
0.016 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)