Documentos Principais
GF60377519
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0009 mm, L 0.1 m, coil width 315 mm
Sinônimo(s):
ES301009
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.114,00
R$ 3.114,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.114,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.114,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 603-775-19
Comprimento
0.1 m
largura da espiral
315 mm
espessura
0.0009 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)