GF60335995
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co69%/B 12%/Si12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, coil width 50 mm, length 1 m
Sinônimo(s):
CO820250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 603-359-95
Comprimento
1 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)