Documentos Principais
GF60248662
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyester insulation
Sinônimo(s):
FE245840
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.070,00
R$ 3.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.070,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 3.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyester insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 602-486-62
Comprimento
20 m
diâmetro do condutor
0.125 mm
espessura de isolamento
0.007 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)