GF60107510
Cobalt
powder, 7.5 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.6%
Sinônimo(s):
CO006041
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.6%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 601-075-10
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
7.5 (micron)
p.e.
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)