Documentos Principais
GF59562333
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 5m coil, 25mm coil width, 0.15mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Sinônimo(s):
FE280321
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.963,00
R$ 4.963,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.963,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 4.963,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Formulário
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 595-623-33
C × L × espessura
5 m × 25 mm × 0.15 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)