Documentos Principais
GF59291893
Aluminum
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.9999%
Sinônimo(s):
AL006107
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.171,00
R$ 7.171,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.171,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 7.171,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9999%
Formulário
lumps
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 592-918-93
resistividade
2.6548 μΩ-cm
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)