Documentos Principais
GF59168166
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
NJ125825
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.544,00
R$ 2.544,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.544,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 2.544,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 591-681-66
Comprimento
5 m
diâmetro do condutor
0.025 mm
espessura de isolamento
0.0035 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)