Documentos Principais
GF58945078
Iron
wire reel, 250m, diameter 0.25mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE005131
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.726,00
R$ 2.726,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.726,00
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.726,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.5%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 589-450-78
resistividade
9.71 μΩ-cm
C × diâmetro
250 m × 0.25 mm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)