Documentos Principais
GF58769443
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 10m coil, 12mm coil width, 0.2mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FF210321
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.230,00
R$ 3.230,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.230,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 3.230,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 587-694-43
C × L × espessura
10 m × 12 mm × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)