Documentos Principais
GF58616916
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 15mm disks, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinônimo(s):
FE280300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 586-169-16
tamanho × espessura
15 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)