Documentos Principais
GF57945077
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, gray
Sinônimo(s):
EK301400
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 579-450-77
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.5 mm
cor
gray
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)